05-0390
Calcium
SAJ first grade, ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥99.5%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Disponibilité
available only in Japan
Résistivité
3.5 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
1484 °C (lit.)
Pf
850 °C (lit.)
Densité
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ca]
InChI
1S/Ca
Clé InChI
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges