03-0670
Beeswax
white, CP
Synonyme(s) :
Cera alba
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Couleur
white
Pf
61-65 °C (lit.)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable