Documents
03-0070
Sigma-Aldrich
5,5-Diéthylbarbiturate de sodium
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Acide 5,5-diéthylbarbiturique sodium salt, Barbital de sodium, Barbitone, Véronal sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11N2NaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.17
Numéro Beilstein :
3921202
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
SAJ special grade
Pureté
≥98.0%
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES 
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Sédatif/hypnotique
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves