01-5120
Sulfate d'ammonium
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Mascagnite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥99.0%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
5.0-6.0 (25 °C, 132 g/L)
Pf
>280 °C (dec.) (lit.)
Densité
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable