01-4970
Phosphate d'ammonium monobasique
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate d’ammonium, Mono-ammonium phosphate, prim-phosphate d’ammonium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pression de vapeur
<0.000 hPa ( 20 °C)
Essai
≥98.0%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 g/L)
Pf
190 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)