HPPCRPKRO
Roche
Kit de purification de produits de PCR High Pure
sufficient for 250 purifications (11732676001), sufficient for 50 purifications (11732668001), suitable for DNA purification
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 250 purifications (11732676001)
sufficient for 50 purifications (11732668001)
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Roche
Conditionnement
pkg of 250 purifications (11732676001)
pkg of 50 purifications (11732668001)
Technique(s)
DNA purification: suitable
Description générale
Capacité : Les tubes à centrifuger avec filtre High Pure peuvent contenir jusqu'à 700 μl d'échantillon.
Volume : 100 μl
Exemples d'échantillons :
- Produits d'amplification ou produits de réactions de synthèse d'ADNc
- ADN traité avec une ou plusieurs enzymes
- ADN contenu dans des bandes de gel d'agarose découpées
- Solutions d'acides nucléiques diluées
- ARN issu de réactions de transcription
Application
- Marquage
- Séquençage
- Clonage
- Digestions par enzymes de restriction
- Traitement à la phosphatase alcaline
- Réactions catalysées par des kinases
Ce kit élimine les amorces, l'huile minérale, les sels, les nucléotides non incorporés et les ADN polymérases thermostables qui sont susceptibles d'inhiber les réactions enzymatiques ultérieures. Il peut également être utilisé pour concentrer des solutions d'acides nucléiques diluées. Un seul kit répondra ainsi à une multitude de besoins.
Simples et rapides, les protocoles High Pure utilisent une centrifugeuse de paillasse pour hybrider, laver et éluer le produit de la réaction en microformat (10 μl), le tout en seulement 10 minutes. Ils présentent un autre avantage pratique, l'élimination d'une étape de concentration, et conviennent parfaitement aux applications en aval telles que le marquage, le séquençage, le clonage, la ligature ou l'amplification par PCR.
Caractéristiques et avantages
- Purification rapide de plusieurs produits de PCR
- Bonne récupération des fragments d'ADN
- Perte d'ADN réduite au minimum
- Aucun composé organique dangereux
Composants
- Tampon d'hybridation
- Tampon de lavage
- Tampon d'élution
- Tubes à centrifuger avec filtre High Pure (contenant un disque de fibres de verre)
- Tubes collecteurs
Qualité
Notes préparatoires
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Determine the labeling efficiency in terms of μg (expected yield of a standard labeling reaction is 20 μg of DIG labeled RNA per μg linearized template DNA after the DIG RNA labeling reaction).