Principaux documents
FIBRP-RO
Roche
Fibronectine
from human plasma, >95% (SDS-PAGE), lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
Synonyme(s) :
Fibronectin
1 MG
235,00 €
5 MG
920,00 €
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
235,00 €
5 MG
920,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile; 0.2 μm filtered
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
Poids mol.
440 kDa
Conditionnement
pkg of 1 mg (11051407001)
pkg of 5 mg (11080938001)
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... FN1(2335)
Description générale
Fibronectin is responsible for the cellular interactions with the extracellular matrix. It is involved in cell adhesion, migration, growth and differentiation. It is a soluble component of plasma and other body fluids. In addition, it is also part of the insoluble extracellular matrix.[1]
Spécificité
Active on most mammalian cells
Biological activity: Tested for the promotion of adherence of 3T3 (NR6) cells (XTT cleavage).
Application
Fibronectin promotes the attachment and subsequent spreading of many cells. It is used for the coating of culture dishes.[2] It has been used for the cell adhesion assay.[3][4]
Séquence
Human plasma fibronectin consists of two similar polypeptide chains ( α-, β-chain, each of 220 kDa), connected by two disulfide bridges.
Forme physique
Lyophilizate containing 1.126 mg glycine and 0.058 mg sodium chloride per mg fibronectin
Notes préparatoires
Working concentration: 5μg/cm2 for the coating of cell culture vessels
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
The reconstituted solution is stable at -15 to -25 °C.
Note: Store the reconstituted solution in aliquots at -15 to -25 °C.
Avoid repeated freezing and thawing.
Reconstitution
Add 1 or 5 ml sterile water, respectively, to yield a final concentration of 1 mg/ml. Incubate 30 to 60 minutes at 37 °C to dissolve. Do not agitate.
Upon reconstitution, the solution may contain a small amount of insoluble aggregated material. These aggregates are a phenomenon inherent to fibronectin and do not influence product performance.
Autres remarques
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Roberta Bulla et al.
Nature communications, 7, 10346-10346 (2016-02-03)
Complement C1q is the activator of the classical pathway. However, it is now recognized that C1q can exert functions unrelated to complement activation. Here we show that C1q, but not C4, is expressed in the stroma and vascular endothelium of
Anindita Dutta et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 3(3), 288-302 (2010-03-13)
The interaction of cells with adhesion proteins in the extracellular matrix (ECM) provides signals which affect the morphology, motility, gene expression and survival of adherent cells. In the present communication we cultured K562 cells in presence of fibronectin to study
Benjamin N Rollo et al.
F1000Research, 4, 113-113 (2015-06-13)
The avian enteric nervous system (ENS) consists of a vast number of unusually small ganglia compared to other peripheral ganglia. Each ENS ganglion at mid-gestation has a core of neurons and a shell of mesenchymal precursor/glia-like enteric neural crest (ENC)
Fibronectin at a glance.
Roumen Pankov et al.
Journal of cell science, 115(Pt 20), 3861-3863 (2002-09-24)
Articles
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Protocoles
Diluer la fibronectine à la concentration souhaitée. Les conditions d'adhésion optimales dépendent du type de cellules et de l'application. La concentration de coating standard varie de 1 à 5 µg/cm2. Protocole de coating de fibronectine, produits et FAQ.
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.