Merck
Passer à
E64-RO
Roche
E-64
N-[N-(L-3-Trans-carboxirane-2-carbonyl)-L-leucyl]-agmatine
Synonyme(s) :
trans-Époxysuccinyl-L-leucylamido(4-guanidino)butane, L-trans-3-Carboxyoxiran-2-carbonyl-L-leucylagmatine, N-(trans-Époxysuccinyl)-L-leucine 4-guanidinobutylamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
589,00 €
518,32 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H27N5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.41
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
Beilstein/REAXYS Number:
1405664
MDL number:
NACRES:
NA.54
518,32 €
Tarif589,00 €Économiser 12 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
>95% (HPLC)
form
powder
mol wt
Mr 357.4
packaging
pkg of 10 mg (10874523001), pkg of 25 mg (11585681001)
manufacturer/tradename
Roche
pH range
2-10
solubility
ethanol: water (1:1): soluble 20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1O[C@H]1C(O)=O)C(=O)NCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C15H27N5O5/c1-8(2)7-9(20-13(22)10-11(25-10)14(23)24)12(21)18-5-3-4-6-19-15(16)17/h8-11H,3-7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,20,22)(H,23,24)(H4,16,17,19)/t9-,10+,11+/m0/s1
InChI key
LTLYEAJONXGNFG-HBNTYKKESA-N
Application
E-64 is used for the inhibition of papain and other cysteine proteases such as cathepsin B and L, bromelain, and ficin during isolation and purification of proteins and enzymes.
It has been used in the affinity chromatography for the purification of hemoglobin receptors.
The inhibition of thiol proteases by E-64 appears to be of a non-competitive nature between the SH components. The inhibition is also irreversible, and is altered after gel filtration (Sephadex column) or dialysis after incubation of papain with E-64. The enzyme and inhibitor combine in an equimolar ratio.
Le E-64 est un ligand efficace de purification par affinité des protéases à cystéine. Son couplage à une matrice d′affinité thiolée supprime l′irréversibilité de ses liaisons tout en conservant leur spécificité.
Biochem/physiol Actions
Inhibiteur irréversible efficace des protéases à cystéine qui n′affecte pas les résidus de cystéine d′autres enzymes et qui ne réagit pas avec les thiols de faible poids moléculaire tels que la calpaïne et la cathepsine B. Efficace à une concentration de 1 à 10 μM.
Le E-64 est un inhibiteur de protéases à cystéine irréversible, puissant et hautement sélectif. Il ne réagit pas avec le groupement thiol fonctionnel des enzymes autres que les protéases, telles que la L-lactate déshydrogénase ou la créatine kinase. Le E-64 n′inhibe pas les protéases à sérine (hormis la trypsine) comme d′autres inhibiteurs de protéases à cystéine, la leupeptine et l′antipaïne. Le groupement trans-époxysuccinyl (fraction active) du E-64 se fixe de manière irréversible au groupement thiol actif de nombreuses protéases à cystéine telles que la papaïne, l′actinidase et les cathepsines B, H et L pour former une liaison thioéther. Le E-64 est un inhibiteur de protéases à cystéine particulièrement utile dans les études in vivo du fait de son inhibition spécifique, de sa capacité à pénétrer dans les cellules et les tissus et de sa faible toxicité.
The thiol protease inhibitor E-64 specifically inhibits papain and other cysteine proteases such as cathepsin B and L, bromelain, and ficin. Cathepsin A and D are not inhibited. L-lactate dehydrogenase from porcine heart is not inhibited, although the enzyme contains a functional thiol group.
Preparation Note
Le E-64 est soluble dans l′eau. Il est possible de préparer une solution à 20 mg/ml dans l′eau (avec chauffage éventuel). Une solution mère peut par exemple être réalisée sous forme de solution aqueuse 1 mM. L′inhibition des protéases est effective aux concentrations de 1 à10 μM. Les solutions mères en milieu aqueux sont stables plusieurs mois à -20 °C. Les solutions diluées sont stables plusieurs jours à pH neutre. Le E-64 est stable de pH 2 à pH 10, mais est instable dans l′ammoniac ou HCl. Le E-64 est également soluble dans le DMSO ; une solution 10 mM peut être préparée dans du DMSO sec et stockée à -20 °C. Les dilutions ultérieures peuvent être réalisées dans du milieu de culture. Des solutions pour injection ont été préparées en dissolvant du E-64 dans du chlorure de solution à 0,9 % ou dans une quantité minimale de solution saturée en bicarbonate de sodium puis par dilution avec du chlorure de solution à 0,9 % (après ajustement du pH à 7,0 avec de l′acide acétique).
Working concentration: 0.5 to 1.0 μg/ml (1.4 to 28.0 μM)
Working solution: Soluble to 20 mg/ml (stock solution) in a 1:1 (v/v) mixture of ethanol and water (vortexing or slight warming in water bath (40 °C) may facilitate dissolution). Also soluble in a neutral water/methanol solution, in water, methanol, acetic acid, pyridine and DMSO. Sparingly soluble in ethanol and propanol. Insoluble in acetone, chloroform, ethyl ether and benzene.
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
Solutions are stable for one month when stored in aliquots at -15 to -25 °C.
Soluble to 20 mg/ml in a 1:1 (v/v) mixture of ethanol and water. Solutions are stable for one month when stored in aliquots at -15 to -25 °C.
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-64
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash