Merck
Passer à
ACOA-RO
Roche
Acétyl-coenzyme A
85% (Enzymatic and Absorbance), 2% (lithium)
Synonyme(s) :
Acétyl-coenzyme A, acétyl-coa
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
150,00 €
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
596,00 €
200 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 550,00 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
Chemical Formula: C23H35N7O17P3SLi3
assay
85% (Enzymatic and Absorbance)
form
solid
mol wt
Mr 809.6 (acetyl-CoA), Mr 827.4 (acetyl-CoA-Li3)
packaging
pkg of 010 mg (10101893001), pkg of 200 mg (11585371001), pkg of 050 mg (10101907001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2% (lithium)
storage temp.
2-8°C
General description
Acétyl-coenzyme A, sel de trilithium
Application
L′acétyl-coenzyme A est utilisé pour déterminer l′activité enzymatique de la CAT dans les extraits cellulaires à l′aide de radioisotopes L′enzyme CAT présente dans les extraits cellulaires catalyse le transfert d′un groupe acétyle de l′acétyl-coenzyme A au chloramphénicol Plusieurs essais ont été mis au point pour mesurer l′activité de l′enzyme CAT dans les extraits cellulaires. L′acétyl-coenzyme A a également été utilisé pour déterminer l′activité de la citrate synthase.
Biochem/physiol Actions
L′acétyl-coenzyme A (Ac-Co-A) est le produit final de la glycolyse et participe à la voie métabolique Ac-CoA des composés du carbone. Ac-Co-A joue un rôle important dans la synthèse du cholestérol. Il participe également à la biosynthèse des acides gras et au catabolisme des polyamines comme la spermine et la spermidine. Un faible taux en Ac-CoA provoque une perte de fonction des cellules gliales et neuronales. L′hydrolyse des corps cétoniques et des triglycérides produit de l′Ac-CoA, ce qui mène indirectement à une augmentation de l′acétylation des histones.
Preparation Note
Solution de travail : Solvant optimal : eau ou solution aqueuse de pH faiblement acide (4 à 5).
Conditions de stockage (solution de travail) : -15 à -25 °C
50 mg/ml dans du tampon phosphate à pH 7, stable pendant 3 semaines entre -15 et -25 °C. Les solutions décongelées doivent être utilisées immédiatement.
Other Notes
Pour la recherche en sciences de la vie uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable