Merck
Passer à
08039852001
Roche
Carboxypeptidase B, recombinante
solution, ~150 units/mg protein (at +25°C with hippuryl-L-arginine as the substrate), optimum pH 7.0-9.0
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
344,00 €
A propos de cet article
Numéro CE :
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
~150 units/mg protein (at +25°C with hippuryl-L-arginine as the substrate)
344,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solution
specific activity
~150 units/mg protein (at +25°C with hippuryl-L-arginine as the substrate)
shelf life
A decrease in activity of approx. 10% may occur within 6 months.
mol wt
34.6 kDa
packaging
pkg of 1 mL (2.8 mg)
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
optimum pH
7.0-9.0
storage temp.
−20°C
Application
Peptidyl-L-lysine (-L-arginine) hydrolase
Utiliser la carboxypeptidase B pour l'analyse de la séquence des protéines par clivage successif des acides aminés basiques de l'extrémité C-terminale des protéines.
Biochem/physiol Actions
La carboxypeptidase B est une métalloprotéase à Zn2+ catalysant l'hydrolyse des acides aminés basiques L-Lys et L-Arg de la position C-terminale dans les polypeptides.
Analysis Note
Contaminants : contaminants exprimés en pourcentage de l'activité carboxypeptidase B.
Carboxypeptidase A ≤2 %
Trypsine (avec la chymotrypsine comme substrat) ≤0,005 U/mg
Other Notes
Uniquement pour la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SRP330213173RSTREPRO
description
solution, ~150 units/mg protein (at +25°C with hippuryl-L-arginine as the substrate), optimum pH 7.0-9.0
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
description
-
description
liquid, ≥17 units/mg protein, pH range 5.0-9.0
specific activity
~150 units/mg protein (at +25°C with hippuryl-L-arginine as the substrate)
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
≥17 units/mg protein
form
solution
form
lyophilized
form
liquid
form
liquid
shelf life
A decrease in activity of approx. 10% may occur within 6 months.
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
mol wt
34.6 kDa
mol wt
35.1 kDa
mol wt
Mw ~47 kDa
mol wt
~52 kDa
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash