Documents
RIE156322930
Rieke Metals, Inc.
4-Cyanophenyl cyclobutyl ketone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(cyclobutylcarbonyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H11NO/c13-8-9-4-6-11(7-5-9)12(14)10-2-1-3-10/h4-7,10H,1-3H2
Clé InChI
AAYRLICOKWMIDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-02-10