Principaux documents
YG-10ML-SAM
Sigma-Aldrich
YG, Anti-Toxo FFMU MS-415 10ML Sample
clone MS-415, from human
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
human
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MS-415, monoclonal
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Anti-p30 TOXO
Application
SAMPLE FOR EVALUATION ONLY
Attention
Partially processed reagent for further manufacture of non-injectable products only. The absence of all viral antigens has not been determined. No US Standard of Potency. Do not use if turbid. Contains 0.1% (w/v) sodium azide.
Stockage et stabilité
2–8 °C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable