Principaux documents
XX8000T23
Millipore
Tubing, 1/8 in. I.D. x 7.6 m, 30 psi, Tygon
Peristaltic pump use
1 EA
237,00 €
237,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Changer de vue
1 EA
237,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
237,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Matériaux
Tygon®
Paramètres
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
D.I.
0.32 cm (0.125 in.)
Longueur
7.6 m (25 ft)
D.E.
0.64 cm (0.25 in.)
6.4 mm
Catégories apparentées
Application
Peristaltic pump use
Notes préparatoires
Sterilization Method
Not autoclavable
Informations légales
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.