Principaux documents
XX6702506
Millipore
Tuyau en polyéthylène avec raccords NPT 1/4"
Accessories for filter holders for sample preparation.
1 EA
208,00 €
208,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
208,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
208,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Matériaux
polyethylene tubing
Niveau de qualité
Paramètres
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Longueur
1.83 m (6 ft)
183 cm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Millipore propose un large choix de raccords, d'adaptateurs, de vannes, de manomètres et de tuyaux utilisables avec les systèmes de filtration Millipore. Sauf exceptions indiquées, le matériau constitutif est l'acier inoxydable de la série 300.
Les raccords Tri-Clamp (TC) sont qualifiés comme suit par convention : 1 1/2", 2", etc. Les raccords TC 1 1/2" s'adaptent sur des tubes de 1" ou 1 1/2" de diamètre extérieur. Les raccords TC 2" s'adaptent uniquement sur des tubes de 2" de diamètre extérieur.
Application
Accessoires pour supports filtres pour la préparation d'échantillons.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Non autoclavable
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13