Principaux documents
XX42PSG01L
Millipore
Digital Pressure Gauge 3/4 in. left TC connection
1 EA
1 200,00 €
1 200,00 €
Disponible pour expédition le15 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
1 200,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
1 200,00 €
Disponible pour expédition le15 avril 2025Détails
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Niveau de qualité
Paramètres
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi)
Hauteur
60 cm (23.5 in.)
Longueur
18 cm
Largeur
20 cm
Poids
3.2 kg
Raccords
3/4 in. sanitary clamp
Caractéristiques et avantages
The Mini holder and Digital Pressure Gauge 3/4 in. left TC connection is designed for process development and small volume pharmaceutical manufacturing.
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany