Documents
VPPH103NB1
Millipore
Viresolve® Pro Shield H
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Modus 1.3 format, filtration area 0.22 m²
Synonyme(s) :
Viresolve® Pro Shield H Modus 1.3
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone O-ring
white device
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Fabricant/nom de marque
Viresolve®
Paramètres
4.1 bar max. inlet pressure (60 psig)
Hauteur
13.56 cm (5.34 in.)
L × l × H
13.6 cm (5.3 in.) × 18.2 cm (7.3 in.) × 9.2 cm (3.6 in.)
Longueur
18.62 cm (7.33 in.)
Largeur
9.22 cm (3.63 in.)
Surface de filtration
0.22 m2
membrane nominal area
0.22 m2
Poids
1.39 kg (3.06 lb)
Impuretés
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Raccords
3/4 in. inlet/outlet sanitary fitting(s)
1/8 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
Description générale
La solution Viresolve® Pro offre une solution modèle complète et souple pour la clairance virale lors de la bioproduction d'anticorps monoclonaux (mAb) et de protéines recombinantes. Cette solution de clairance virale éprouvée offre les niveaux les plus élevés d'assurance de rétention et de productivité sur un large éventail de caractéristiques de flux d'alimentation.
Les dispositifs Viresolve Pro Modus sont généralement utilisés pour la filtration de volumes de protéines issus de lots de taille pilote à moyenne. Le dispositif Viresolve® Pro Modus 1.3 Shield H offre une surface de filtration de 0,22 m2 et est principalement utilisé dans le traitement des volumes de petite taille / de taille pilote.
Caractéristiques et avantages
  • Production à l'échelle pilote et moyenne
  • Trois formats de taille différents
  • Entièrement autonome (pas besoin de support)
  • Circuit du fluide à usage unique entièrement jetable
  • Dispositifs testés à 100 % par diffusion air/eau et test des gaz binaires
  • Modèles Shield / Shield H testés à 100 % avec des aérosols
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec un ensemble de matériaux qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Stockage et stabilité
4 °C à 30 °C
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
EMD Millipore Corporation certifie que ce produit est conforme à la Directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 relatives aux équipements sous pression. Ce produit relève de l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression. Il a été conçu et fabriqué dans le respect des règles de l'art afin de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Conformément à l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression, ce produit ne porte pas le marquage CE.