VPMH107000
Viresolve® Pro Magnus Holder
Synonyme(s) :
Viresolve® Pro Magnus Holder (for 1 to 7 Devices)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
316L stainless steel component(s) (structural)
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Viresolve®
L × l × H
135 cm (53 in.) × 61 cm (24 in.) × 56 cm (22 in.)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Simple manual hydraulics to clamp units
- Vertical orientation to minimize footprint and facilitate use (stack, clamp, run)