UFSC050SL
Kit de joints pour cellule à agitation Amicon® 50 ml (3 joints toriques et 3 joints plats de chaque)
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
120,00 €
Date d'expédition estimée le31 juillet 2025Détails
About This Item
120,00 €
Date d'expédition estimée le31 juillet 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
silicone O-ring
silicone gasket
Niveau de qualité
Gamme de produits
Amicon®
Fabricant/nom de marque
Amicon®
Paramètres
50 mL process volume
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Hauteur
11.7 cm (4.6 in.)
Diam. du filtre
44.5 mm
Surface de filtration
13.4 cm2
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Principe
Articles
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
Protocoles
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.