TX-2ML-B
Anti-Cw (clone MS-110), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-Cw from the clone MS-110, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Clone
MS-110, monoclonal
Conditionnement
pkg of 2 mL
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT™
Conditions de stockage
do not freeze
Concentration
15-35 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7-7.4
Isotype
IgM
Application(s)
clinical testing
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Application
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Informations légales
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2