Principaux documents
TUADP0302
Millipore
Take-Up Adapter Type F - 77 mm (3.02 in.)
1 EA
246,00 €
246,00 €
Date d'expédition estimée le05 juin 2025Détails
Changer de vue
1 EA
246,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161525
eCl@ss :
32031603
246,00 €
Date d'expédition estimée le05 juin 2025Détails
Matériaux
polypropylene
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Compatibilité
for use with MILLISTAK+® Cartridge Housings
Composants
2 gaskets
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany