Principaux documents
TA-1L-BK
Millipore
Réactif de groupage sanguin anti-E (clones MS-80/MS-258)
BIOSCOT Anti-E from the clone MS-80/MS-258, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Code UNSPSC :
41116102
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
MS-80/MS-258, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 L
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT
Concentration
18-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Contient 0,1 % (p/v) d'azoture de sodium.
Produit filtré à l'aide d'un filtre terminal de 0,22 µm.
Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de filtration
Formulation du produit examinée conformément à l'annexe IV de la directive IVD de l'UE pour soutenir l'enregistrement CE.
Réservé à un usage in vitro
Application
Grande quantité
Pour les techniques en tubes, sur lames, en microplaques ; en gel ou sur colonne
Informations légales
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2