SX0760
Sulfate de sodium
anhydrous, crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Disodium Sulfate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
meets USP/NF
Essai
≥99.0%
Forme
crystals
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Perte
≤0.5% loss on ignition
Couleur
white
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
884 °C (lit.)
Solubilité
200 g/L
Densité
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
N: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Application
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable