SWSCA47HH3
Capsule OptiScale®, Milligard® 1,2/0,5 µm de dimension de pores nominale
filtration area 17.7 cm2, OptiScale® 47, pore size 1.2/0.5 μm
Synonyme(s) :
Optiscale Capsule Filter Milligard 1.2/0.5 μm 1/4 in. HB/HB
269,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
About This Item
269,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polycarbonate
polypropylene support
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
OptiScale® 47
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
OptiScale®
Paramètres
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
prefiltration: suitable
Diamètre
6.9 cm (2.7 in.)
Surface de filtration
17.7 cm2
Diam. du raccord d'entrée
1/4 in.
Diam. du raccord de sortie
1/4 in.
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrice
Milligard®
pore size
1.2/0.5 μm nominal pore size
1.2/0.5 μm pore size
Raccords
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Description générale
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
- Rétention : bactéries
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Applications : purification des protéines
- Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
- Mode d'emploi : voir les paragraphes "Installation" et "Mouillage" du mode d'emploi du dispositif OPTISCALE®-25.
- Stockage : voir le mode d'emploi du dispositif OPTISCALE®-25.
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
3 cycles d'autoclave de 60 min à 121 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2