Principaux documents
ST1558
Sigma-Aldrich
Anti-ALOX12 Mouse mAb (2D10)
liquid, clone 2D10, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Arachidonate 12-Lipoxygenase
100 μG
344,00 €
344,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
344,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
344,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D10, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ALOX12(239)
Description générale
Anti-ALOX12, mouse monoclonal, clone 2D10, recognizes the ALOX12 protein. It is validated for ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ALOX12 protein.
Recognizes the ALOX12 protein.
Immunogène
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 564-664 of human ALOX12, expressed as a GST fusion protein
Avertissement
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable