ST1505
Anti-WIPI1 Mouse mAb (3C1)
liquid, clone 3C1, Calbiochem®
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C1, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... WIPI1(55062)
Description générale
Immunogène
Application
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/pdp-descriptions/emd-biosciences-images-blot-en-us-st1505-blot/emd-biosciences-images-blot-en-us-st1505-blot.jpg)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
PC-12 cells
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable