SSEP0470W
Filtre membrane en esters de cellulose, 3,0 µm de dimension de pores
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, w/ 6 mm hydrophobic edge
Synonyme(s) :
MF-Millipore™ Membrane Filter, Hydrophobic Edge, 3 µm pore size
About This Item
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore™
Millipore
Paramètres
30 L/min-cm2 air flow rate
320 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Longueur
122 mm
Larg. de la bordure
6 mm , hydrophobic edge
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
150 μm
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
3.0 μm pore size
83 % porosity
Point de bulle
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Applications:
- Microbiological and sterility testing of antibiotics and bacteriostatic drugs
- Filling machine operations
-Available in sterile or autoclave-ready packs
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)