Principaux documents
SNAP2BHMB050
Millipore
SNAP id® 2.0 MultiBlot Holders
4.5 x 8.4 cm, horizontal, flat profile for compact space storage
Synonyme(s) :
Western blot, Western blot holders, blot holders
50 PKG
312,00 €
312,00 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025Détails
Changer de vue
50 PKG
312,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
NA.32
312,00 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025Détails
Nom du produit
Supports MultiBlot SNAP id® 2.0 (4,5 x 8,4 cm), The new MultiBlot Holders ensure that each half blot membrane is aligned horizontally, allowing for the uniform distribution of antibody. The flat profile alows for compact space allocation for storage, shipping and waste management.
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
SNAP id®
Technique(s)
western blot: suitable
Compatibilité
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
Pour une utilisation avec les immunotransferts.
Informations légales
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Protocoles
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.