Principaux documents
SLGVV255F
Millipore
Unité de filtration à évent Millex-GV (stérile)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Synonyme(s) :
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
50 PKG
484,00 €
484,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 PKG
484,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
484,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PVC housing
PVDF membrane
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
≥40 mL/min flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
inlet to outlet H
27 mm
Volume
100 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité de filtration avec évent Millex-GV (stérile) est un dispositif médical conçu pour être utilisé comme filtre pour seringue afin de clarifier des solutions de faible volume dans des applications de soins directs aux patients et de préparations officinales.
Application
Stérilisation et/ou clarification de solutions aqueuses pour des applications médicales lorsqu'un évent et une membrane à faible adsorption protéique sont requis ou souhaités
Caractéristiques et avantages
  • À usage unique, apyrogène et non toxique
  • Filtre membrane de 0,22 µm scellé dans un support en poly(chlorure de vinyle) (PVC) avec un raccord d'entrée Luer-Lok® femelle et un raccord de sortie Luer mâle à coulissement
  • Filtre hydrophobe de 0,03 µm dans le dôme pour évacuer l'air et éviter le blocage par des bulles d'air
  • Compatible avec la plupart des solutions aqueuses
  • Porte le marquage CE et enregistré auprès de la FDA
Autres remarques
Les dispositifs sont destinés à un usage médical et/ou professionnel en laboratoire uniquement.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany