Principaux documents
SLC0NTAIN
Millipore
Millex Product Container
This container is designed for convenient, benchtop storage of 33 mm Millex syringe filters.
SLC0NTAIN
130,00 €
130,00 €
Date d'expédition estimée le28 juillet 2025Détails
Changer de vue
SLC0NTAIN
130,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
130,00 €
Date d'expédition estimée le28 juillet 2025Détails
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Fabricant/nom de marque
Millex
Technique(s)
HPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Millex Product Container comes with 5 product label cards.The product label cards have space to enter both the catalog and lot number for easy identification of the stored filters. This container can hold up to 200 non-sterile 33 mm Millex syringe filters.
Application
This container is designed for convenient, benchtop storage of 33 mm Millex syringe filters.
Conditionnement
non sterile
Caractéristiques
For general laboratory use only
Informations légales
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany