SF02F2001
SUS Filter Powder Sintering
pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonyme(s) :
SUS Filter Powder Sintering 2 μm Code F 20 in.
About This Item
Matériaux
PTFE seal
stainless steel
Fabricant/nom de marque
SUS Filter
Disponibilité
available only in Japan
Paramètres
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
Longueur nominale des cartouches
20 in. (50 cm)
Dimension de pores
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code F (double open end w/flat gaskets)
Description générale
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Multiple Steam Sterilizable