SCT025
Colorant BioTracker 519 Green β-Gal
Live cell imaging dye for β-galactosidase (β-gal) used to detect LacZ reporter gene expression and cellular senescence (SA-β-gal).
Synonyme(s) :
B-galactosidase probe, Beta galactosidase probe, Live cell β-Gal probe, Live cell imaging probe
About This Item
Produits recommandés
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
βL'enzyme β-galactosidase, aussi dénommée bêta-gal ou β-gal, est une glycoside hydrolase qui catalyse l'hydrolyse des β-galactosides en monosaccharides par rupture d'une liaison glycosidique. βLa β-gal est couramment utilisée en biologie moléculaire comme marqueur rapporteur pour suivre l'expression génique à l'aide du substrat chromogène X-Gal. La β-gal sert aussi à mesurer la sénescence cellulaire (SA-β-gal).
Le colorant vert BioTracker 543 Green β-Gal est une sonde fluorescente qui permet de détecter la β-galactosidase dans les cellules vivantes. Il peut être employé pour l'imagerie par fluorescence et la sélection de cellules et de tissus transfectés par LacZ, et pour la mesure de la sénescence cellulaire. Il permet aussi d'analyser des gènes en imagerie par fluorescence, de suivre l'efficacité de transfection, et d'étudier des promoteurs de gène ou des éléments amplificateurs. Ce composé peut colorer les cellules HEK293 exprimant LacZ aussi bien avant qu'après fixation avec 3 % de paraformaldéhyde.
Propriétés spectrales
Absorbance : 497 nm
Émission : 519 nm
Le colorant vert BioTracker 543 Green β-Gal est une sonde fluorescente qui permet de détecter la β-galactosidase dans les cellules vivantes. Il peut être employé pour l'imagerie par fluorescence et la sélection de cellules et de tissus transfectés par LacZ, et pour la mesure de la sénescence cellulaire. Il permet aussi d'analyser des gènes en imagerie par fluorescence, de suivre l'efficacité de transfection, et d'étudier des promoteurs de gène ou des éléments amplificateurs. Ce composé peut colorer les cellules HEK293 exprimant LacZ aussi bien avant qu'après fixation avec 3 % de paraformaldéhyde.
Propriétés spectrales
Absorbance : 497 nm
Émission : 519 nm
Application
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie cellulaire
Imagerie de cellules vivantes par fluorescence
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Colorant pour cellules vivantes
Forme physique
Produit lyophilisé
Stockage et stabilité
Conserver le colorant vert BioTracker 543 Green β-Gal à -20 °C, avec un dessiccant et à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant ouverture.
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant ouverture.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable