Documents
SCNY00060
Millipore
Unité de filtration sous vide Millipore® Steriflip®
pore size 60.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Synonyme(s) :
Unité de filtration s'adaptant sur un tube à centrifuger Steriflip®, stérile
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Gamme de produits
Steriflip®
Caractéristiques
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
Conditionnement
pack of 25 ea
Paramètres
45 °C max. temp.
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
138 mm
Capacité
50 mL
Diamètre
6.4 cm
Diam. du filtre
4 cm
Surface de filtration
7 cm2
Capacité de l'entonnoir
50 mL
Dimension de pores
60.0 μm pore size
Raccords
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité de filtration Steriflip® est conçue pour s'adapter sur des tubes à centrifuger standards de 50 ml, ce qui évite d'avoir à transférer l'échantillon. Elle est utile pour la stérilisation des solutions aqueuses (jusqu'à 50 ml), la filtration stérilisante de petits lots de milieux de culture, la filtration stérilisante de tampons contenant des constituants protéiques ou micromoléculaires de grande valeur, et l'isolement cellulaire.
Application
Produit réservé à la recherche
L'unité de filtration stérile pour tubes à centrifuger Steriflip® a été utilisée pour isoler des cellules stromales mésenchymateuses de cordon ombilical ainsi que des fibroblastes et des cellules de muscle lisse.
Caractéristiques et avantages
  • Évite les accidents lors des transferts d'échantillons grâce à un système simple et fermé, fonctionnant sous vide
  • Permet de séparer les cellules des débris cellulaires grâce à l'un des différents filtres filets en nylon (plusieurs dimensions de pores)
  • Convient parfaitement à la stérilisation de petits lots de milieux de culture
  • Se fixe sur n'importe quel tube à centrifuger standard de 50 ml, ce qui évite d'utiliser du matériel superflu, fait gagner du temps et élimine le risque de déversement accidentel
Informations légales
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Ye Gao et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 630228-630228 (2021-04-17)
Non-invasive biomarkers to identify patients with bladder outlet obstruction (BOO)-related dysfunction are still needed to guide clinical practice. The current study aims to investigate molecular alterations and biomarkers associated with partial BOO (PBOO) in rats. Sprague-Dawley rats were used to
J Robert Smith et al.
Stem cells international, 2016, 6810980-6810980 (2016-03-12)
Umbilical cord derived mesenchymal stromal cells (UC-MSCs) are a focus for clinical translation but standardized methods for isolation and expansion are lacking. Previously we published isolation and expansion methods for UC-MSCs which presented challenges when considering good manufacturing practices (GMP)
Articles
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.