Once isolated, organoids are cultured in specialized media embedded in a rich extracellular matrix (ECM) basement membrane extract hydrogel such as Growth Factor Reduced Matrigel. Media is replenished every other day and cells are passaged once per week (7-12 days) before cells become too large or necrotic. Cells can be passaged in either small clump fragments or as single cells using mechanical dissociation/enzyme-free passaging reagents. Depending on organoid type and confluency, split ratios of roughly 1:3-1:4 can be used when passaging organoids. For sensitive organoid types, ROCKi (Y27632) (SCM075) can be added during passaging to help in promoting cell viability.
SCM307
Milieu de ramification des organoïdes pulmonaires 3dGRO®
Serum-free ready-to-use media used to differentiate anterior foregut endoderm (AFE) cells into lung bud organoids in suspension cultures.
296,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025Détails
About This Item
296,00 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025Détails
Produits recommandés
Description générale
Le Milieu de ramification des organoïdes pulmonaires 3dGRO® est un milieu prêt à l'emploi chimiquement défini/sans sérum, utilisé pour différencier les cellules Sox2+/Pax6+ de l'endoderme antérieur de l'intestin (AFE) en organoïdes de bourgeons pulmonaires dans des cultures en suspension. De plus, le Milieu de ramification des organoïdes pulmonaires 3dGRO® peut être utilisé pour cultiver des cellules de l'AFE sur du matériel de culture recouvert de fibronectine. Le Milieu de ramification des organoïdes pulmonaires 3dGRO® est un composant du système de culture d'organoïdes pulmonaires humains 3dGRO® qui peut être utilisé pour différencier les cellules iPS humaines en organoïdes pulmonaires matures dont la structure ressemble aux voies aériennes ramifiées in vivo et aux structures alvéolaires précoces. Le système de culture d'organoïdes pulmonaires humains 3dGRO® comprend (tous les éléments sont vendus séparément) :
- Milieu d'induction de l'endoderme définitif (réf. SCM302)
- Milieu d'induction de l'endoderme de l'intestin antérieur I (réf. SCM305)
- Milieu d'induction de l'endoderme de l'intestin antérieur II (réf. SCM306)
- Milieu de ramification des organoïdes pulmonaires 3dGRO® (réf. SCM307)
- Milieu de maturation des organoïdes pulmonaires 3dGRO® (réf. SCM308)
Progéniteurs de l'AFE dérivés de CSPi humaines (réf. SCC301)
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Contenu apparenté
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.
-
How are organoids cultured?
1 answer-
Helpful?
-
-
How do you stain organoids with antibodies?
1 answer-
Organoids can be stained with antibodies for immunocytochemical (ICC)/Immunohistochemical (IHC) analysis using either whole-mount or paraffin embedding/sectioning techniques. It is critical to use antibodies prequalified for organoid analysis.
Helpful?
-
-
How Do you Extract RNA/DNA from Organoids in Cultured in Matrigel?
1 answer-
Traditional DNA/RNA isolation kits can be used to prepare genomic material for sequencing (RNA-seq, scRNA-seq, WGS, CHIP-seq etc). For some applications with large organoids, tissue specific DNA/RNA extraction kits are recommended. TRI Reagent (T9424) can be added to the dissociated organoids before RNA extraction and can be stored at -80 °C until future use.