All standards in the Rat Cytokine Milliplex kit RECYTMAG-65K are recombinant. They are all from rat except for G-CSF and IL-17A, which are from mouse, and Eotaxin, which is from human.
RECYMAG65K27PMX
Panel de cytokines/chimiokines de rat MILLIPLEX® à billes magnétiques - Dosage immunologique en multiplex - 27 plex prémélangés
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in rat serum, plasma and cell culture samples.
Synonyme(s) :
luminex rat cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex rat pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore rat inflammation multiplex kit, rat interleukin immunoassay panel
7 170,00 €
About This Item
7 170,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
assay range
accuracy: 80-131%
standard curve range: 0.2-1,000 pg/mL
(EGF)
standard curve range: 1.2-5,000 pg/mL
(GRO/KC)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(GM-CSF, IL-1α, IL-2, IL-12 (p70), IL-18)
standard curve range: 14.6-60,000 pg/mL
(IFNγ, MIP-1α)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(Fractalkine, IP-10, Leptin, TNFα)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(LIX, MIP-2)
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(Eotaxin, C-CSF, IL-4, IL-5, IL-13, RANTES, VEGF)
standard curve range: 7.3-30,000 pg/mL
(IL-10, IL-17A, MCP-1)
standard curve range: 73.2-300,000 pg/mL
(IL-6)
Technique(s)
multiplexing: suitable
Compatibilité
configured for Premixed
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Conditions d'expédition
wet ice
Catégories apparentées
Description générale
Type de panel : Cytokines/chimiokines
Spécificité
La réactivité croisée est absente ou minimale entre les anticorps et les autres analytes du panel.
Application
- Analytes : EGF, éotaxine/CCL11, fractalkine, G-CSF, GM-CSF, GRO/KC, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-18, IP-10, leptine, LIX, MCP-1, MIP-1α, MIP-2, RANTES, TNF-α, VEGF
- Types d'échantillons recommandés : sérum ou plasma de rat
- Dilution d'échantillons recommandée : 1/2
- Durée de l'analyse : une journée
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
-
Are all the standards in the Rat Cytokine Milliplex kit RECYTMAG-65K rat standards, and are they recombinant?