Principaux documents
PX1467
Supelco
Potassium Fluoride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Potassium Fluoride, potassium fluoride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
FK
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
232-151-5
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
meets USP/NF
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 885 °C)
Essai
≥99.0% (precipitation titration)
Forme
solid
Impuretés
≤0.01 meq/g Titrable base
≤0.03 meq/g Titrable acid
≤0.1% Potassium fluosilicate (K2SiF6)
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
1505 °C/1013 hPa
Pf
846 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.2%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[K+].[F-]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay: 99.0% min
Chloride (Cl): 0.005% max
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Iron (Fe): 0.001% max
Potassium fluosilicate (K2SiF6): 0.1% max
Sodium (Na): 0.2% max
Sulfate (SO4): 0.005% max
Titrable acid: 0.03meq/g max
Titrable base: 0.01meq/g max
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable