A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidermanufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
Application
Research Category
Cell Culture
Cell Culture
Classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13