PCC100C01C
Capsule Pellicon® avec membrane Ultracel®
pore size 100 kDa, C Screen, 0.1 m2 with AseptiQuik® G Connectors
Synonyme(s) :
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
+32 2 620 02 27ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Sélectionner une taille de conditionnement
About This Item
+32 2 620 02 27ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Produits recommandés
Matériaux
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Gamme de produits
Pellicon®
Conditions de stockage
room temperature (15-30°C)
Paramètres
4-6 L/min-m2 flow rate
45 psi max. transmembrane pressure (3.1 bar) at 4-30 °C (Forward)
75 psi max. inlet pressure (5.1 bar) at 4 - 30 °C
Technique(s)
ultrafiltration: suitable
Longueur
41.1 cm (16.2 in.)
Diamètre
3.8 cm (1.5 in.)
Surface de filtration
0.1 m2
Taille de l'écran
, Type C screen (coarse screen)
Volume
39 mL , in feed channel
66 mL , in permeate channel
Impuretés
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
100 kDa
Plage de pH
2-13
Raccords
inlet/outlet connection (Feed: AseptiQuik® G Connector)
inlet/outlet connection (Permeate: AseptiQuik® G Connector)
inlet/outlet connection (Retentate: AseptiQuik® G Connector)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Gamma sterilized and preservative-free - ready to process in minutes
True single-use, self-contained capsule - fast, safe, and flexible batch turnaround
Proven Ultracel® membrane and C screen - high recovery, superior mass transfer, solvent resistance
Pellicon® TFF proven performance - true linear scalability within Pellicon® TFF families
Conditionnement
Autres remarques
Comprehensive documentation to support qualification, risk assessment and process optimization needs.
Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
How are ultrafiltration and diafiltration used in plasmid DNA manufacturing and how should you optimize this process? Learn more in our technical article and download our free eBook.
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.
Our overview of scalable tangential flow filtration for viral vector production will provide key considerations for developing and optimizing your downstream process.