PC420
Anti-Capsaicin Receptor (Ab-1) (824-838) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Vanilloid Receptor
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Trpv1(193034)
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (5 g/ml, see application references)
Immunoblotting (5-10 g/ml)
Immunofluorescence (2 g/ml)
Paraffin Sections (5 g/ml; no pre-treatment required)
Conditionnement
Avertissement
Remarque sur l'analyse
Mouse spinal cord dorsal horn
Autres remarques
Gau, A., et al. 1999. Eur. J. Neurosci.11, 946.
Michael, G.J., and Priestley, J.V. 1999. J. Neurosci.19, 1844.
Caterina, M.J., et al. 1997. Nature389, 816.
Szallasi, A. 1994. Gen. Pharmacol.25, 223.
Beven, S., and Szolcsanyi, J. 1990. Trends Pharmacol. Sci.11, 330.
Fields, H.L. 1987. Pain (New York: McGraw-Hill).
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable