PC223L
Anti-Neuropeptide Y Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human, avian, amphibian, fish, feline, rat, newt
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NPY(4852)
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (1:1000-1:2000 for free-floating, PAP detection)
Avertissement
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Paraventricular nucleus, cortex, or caudate putamen
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable