P3C005C05
Cassette Pellicon® 3 à membrane Ultracel®
filtration area 0.57 m2, NMWCO 5 kDa
Synonyme(s) :
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 5 kDa Membrane, C screen, 0.57 m2
3 669,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
About This Item
3 669,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Niveau de qualité
Caractéristiques
holdup volume 118 mL (in feed channel)
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Hauteur
2.4 cm (0.93 in.)
Longueur
20.6 cm (8.1 in.)
Largeur
17.8 cm (7 in.)
Surface de filtration
0.57 m2
Surface de la membrane
0.57 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Ultracel® (Membrane)
Dimension de pores
5 kDa NMWCO
pH
2-13
Description générale
The Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® Membrane is designed for the filtration of therapeutic proteins (such as monoclonal antibodies) and recombinant and non-recombinant proteins.
This P3C005C05 Pellicon® 3 ultrafiltration device features a pore size of 5 kDa NMWCO, a filtration area of 0.57 m2, a PLCCC membrane, and dimensions measuring 0.8 cm (H) x 5.6 cm (W) x 20.6 cm (L).
Caractéristiques et avantages
- Rugged & reliable – ideally suited for today′s more demanding filtration processes
- High performance – produces excellent resolution, yields and back-pressure resistance
- Optimum product recovery – thanks to proven membrane technology
- Void-free technology – leading-edge membranes resolve virtually any separation challenge
- Defect-free, superior adhesion – Ultracel®uses composite membranes cast on a microporous substrate
- Automated manufacturing – delivers unbeatable performance, consistency and reliability
- Easy installation & care – simple to install and maintain
Autres remarques
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais