| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 each | Date d'expédition estimée le05 octobre 2026DeMerck Life Science BV/SRL | 735,00 € |
A propos de cet article
735,00 €
Date d'expédition estimée le05 octobre 2026Détails
Quality Segment
material
composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene (Screen (feed)), polypropylene cap (end cap), polypropylene housing
product line
Pellicon®
storage condition
do not freeze
parameter
4-8 L/min-m2 flow rate
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
H
0.89 cm (0.35 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
filtration area
88 cm2
size
1.3 mL , Volume (feed), 2.8 mL , Volume (permeate)
width
5.6 cm (2.2 in.) , 56 mm
matrix
(Ultracel)
pore size
30 kDa pore size
pH
1-14
storage temp.
2-8°C
General description
De la petite échelle à l'échelle de production, les cassettes Pellicon® 3 sont conçues pour être utilisées en recherche, dans la transposition du procédé à l'échelle supérieure/inférieure, le développement d'applications et la production à grande échelle. La conception et le procédé de fabrication automatisé de Pellicon® 3 offrent une reproductibilité de performances inégalable entre toutes les tailles de cassette. Les dispositifs Pellicon® 3 offrent par ailleurs une plus grande sélection de tailles de cassette pour une transposition à l'échelle supérieure et inférieure améliorée dans le cadre du développement des procédés. La conception simplifiée permet aux utilisateurs de manipuler, d'installer et de retirer facilement et rapidement les cassettes Pellicon® 3. Les matériaux de construction sont compatibles avec une vaste gamme de méthodes de nettoyage chimique.
Application
Features and Benefits
- La membrane robuste et dense offre une rétention de produit optimale et une performance constante
- La conception unique du séparateur d'alimentation permet un transfert de masse élevé pour une concentration finale supérieure
- Transposition à l'échelle supérieure/inférieure rapide et fiable de l'échelle du laboratoire à l'échelle de la production
- La fabrication automatisée offre une reproductibilité des performances et une fiabilité inégalables
- Facile à installer et nettoyer
- Compatibilité avec les températures extrêmes et les agents chimiques
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| pore size 30 kDa pore size | pore size 30 kDa pore size | pore size 30 kDa pore size | pore size 3 kDa pore size |
| product line Pellicon® | product line Pellicon® | product line Pellicon® | product line Pellicon® |
| technique(s) tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable | technique(s) tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable | technique(s) tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable | technique(s) tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable |
| filtration area 88 cm2 | filtration area 0.11 m2 | filtration area 0.57 m2 | filtration area 0.11 m2 |
| matrix (Ultracel) | matrix (Ultracel) | matrix (Ultracel) | matrix (Ultracel) |
| size 1.3 mL , Volume (feed), 2.8 mL , Volume (permeate) | size 23 mL , Volume (feed), 7 mL , Volume (permeate) | size 127 mL , Volume (feed), 39 mL , Volume (permeate) | size 68 mL , Volume (permeate), 85 mL , Volume (feed) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cassette Pellicon® 3 avec membrane Biomax®
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..