Principaux documents
P2C010C25
Millipore
Module d'ultrafiltration Pellicon® 2 Maxi
filtration area 2.5 m2, NMWCO 10 kDa
Synonyme(s) :
Pellicon 2 Maxi Ultrafiltration Module PLCGC C 2.5 m2
1 EA
23 682,00 €
23 682,00 €
Date d'expédition estimée le10 juin 2025Détails
Changer de vue
1 EA
23 682,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
23 682,00 €
Date d'expédition estimée le10 juin 2025Détails
Matériaux
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C (forward)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hauteur
7.6 cm (3 in.)
Longueur
21 cm (8.3 in.)
Largeur
17.8 cm (7.0 in.)
Surface de filtration
2.5 m2
Surface nominale de la membrane
2.5 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
10 kDa NMWCO
pH
2-13
Catégories apparentées
Description générale
La cassette Pellicon® 2 Ultrafiltration PLCGC Maxi établit la norme dans les dispositifs de type cassette pour la filtration à flux tangentiel. P2C010C25 a été conçu en tenant compte de l'échelonnage des procédés et du développement des applications.
La membrane en polyéthersulfone PLCGC de Millipore présente des structures sans vide qui protègent contre les fuites de solutés à travers les micro-défauts normalement associés aux vides présents sous les minces peaux des membranes UF conventionnelles. Ces membranes sans vide sont plus perméables, ce qui entraîne un flux élevé avec une rétention du produit équivalente ou supérieure. Ces membranes sans vide offrent les avantages d'un traitement rapide et à haut rendement avec des systèmes plus petits.
Le module d'ultrafiltration Pellicon® 2 Maxi offre une surface de filtration de 2,5 m2 avec une taille de pores de 10 kDa NMWCO.
Application
Concentration, dessalage ou échange de tampons de :
  • solutions protéiques
  • solutions de polysaccharides
  • suspensions virales
Récolte, lavage ou clarification de :
  • cultures et lysats cellulaires
  • suspensions colloïdales
  • cultures virales
Caractéristiques et avantages
  • Crible de type C (crible grossier)
  • Membranes sans vide à la pointe de la technologie pour faire face à pratiquement n'importe quel défi de séparation
  • Trajet d'écoulement raccourci pour un flux plus élevé et une meilleure capacité de séparation à haute résolution
  • Choix de configuration de canal d'écoulement offrant une capacité d'optimisation de procédés
  • Échelonnage rapide et prédictible
  • Réelle capacité d'échelonnage linéaire des modules à l'échelle du laboratoire aux assemblages industriels pour le traitement de milliers de litres
  • Apporte une meilleure résolution, de meilleurs rendements et une meilleure résistance à la contre-pression
  • Les membranes Ultracel sont des membranes composites coulées sur un substrat microporeux pour des membranes sans défaut avec
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Conditions de préfiltration : 100 µm
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après un rinçage à l'eau
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)