NB20
Anti-AnkyrinG Mouse mAb (463)
liquid, ≥95% (SDS-PAGE), clone 463
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
463, monoclonal
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
rat, mouse, human, canine
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANK3(288)
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (1-2 g/ml)
Immunoblotting (2-5 g/ml)
Immunofluorescence (1-2 g/ml)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mouse or rat brain extract or unmyelinated axons
Autres remarques
Kunimoto, M., et al. 1995. FEBS Lett.357, 217.
Lambert, S., et al. 1995. Mol. Biol. Cell6, 98a supplement.
Bennett, V. and Gilligan, D.M. 1993. Ann. Rev. Cell Biol.9, 27.
Kunimoto, M., et al. 1991. J. Cell Biol.115, 1319.
Otto, E., et al. 1991. J. Cell Biol.114, 241.
Davis, J., and Bennett, V. 1984. J. Biol. Chem.259, 13550.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable