Principaux documents
NAU0010L30EP5
Millipore
Poche suspendue d′assemblage Mobius® Silver 2D
10L Standard PureFlex
Synonyme(s) :
Mobius®, Silver, 10 L Standard PureFlex End Ported Bag
5 EA
1 106,00 €
1 106,00 €
Date d'expédition estimée le11 août 2025Détails
Changer de vue
5 EA
1 106,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
1 106,00 €
Date d'expédition estimée le11 août 2025Détails
Matériaux
PureFlex film (with hanger and support rod)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Paramètres
10 L sample volume
Longueur
62.1 cm (24.4 in.)
Largeur
30.0 cm (11.8 in.)
Raccords
female Luer outlet fitting (with cap)
Composants
Platinum-cured Silicone, 3/8 in. ID x 5/8 in. OD, 18 in. long with NovaSeal technology
C-Flex 374 tubing, 3/8 in. ID x 5/8 in. OD, 18 in. long
Platinum-cured Silicone, 1/4 in. ID x 1/2 in. OD, 18 in. long
Pinch clamp
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.