Principaux documents
MZHABG251
Millipore
Système de filtration sur membrane
ready-to-use, sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Synonyme(s) :
Microfil® avec EZ-Pak®
150 SETS
465,00 €
465,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
150 SETS
465,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
eCl@ss :
32031623
Nomenclature NACRES :
NB.24
465,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Agence
ISO 7704
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
Microfil® with EZ-Pak®
Paramètres
250 mL sample volume
Diam. du filtre
47 mm
Capacité de l'entonnoir
250 mL
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type cider
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type wine
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type cosmetics
Adéquation
suitable for microbiology
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité de filtration Microfil® avec membranes EZPak® est un système facile à utiliser rapide et précis pour les analyses microbiologiques de routine des boissons et de l'eau potable. Pour bénéficier de ce qui se fait de mieux en matière de commodité et d'efficacité, associez l'unité de filtration Microfil® aux membranes EZ-Pak®. Le système de filtration Microfil® est une solution simple et fiable pour les analyses microbiologiques de routine. Les entonnoirs prêts à l'emploi Microfil® de 250 ml avec membranes EZ-Pak® noires quadrillées de 0,45 µm de dimension de pores éliminent le besoin de nettoyer et de stériliser après chaque test, rendant ainsi l'équipement plus facile à manipuler et plus efficace pour piéger les bactéries. Le système de verrouillage des entonnoirs Microfil® sur les supports de la rampe de filtration (sans joint, ni pince d'assemblage) assure une parfaite étanchéité. Contrairement aux supports filtres classiques, il n'y a aucun risque de défaut d'étanchéité entre la membrane et l'entonnoir, ce qui permet d'obtenir des taux de recouvrement de micro-organismes uniformes.
Application
Les unités de filtration Microfil® avec membranes EZ-PAK® sont utilisées dans les laboratoires cliniques, le contrôle qualité industriel, les analyses environnementales ainsi que dans l'industrie cosmétique, agro-alimentaire et pharmaceutique. Analyses microbiologiques de la bière, de l'eau en bouteille, du cidre, des boissons pour sportifs et du vin par la méthode de filtration sur membrane
Caractéristiques et avantages
  • Pratiques et faciles à utiliser
  • Dispositif stérilisé et prêt-à l'emploi pour gagner du temps et faire des économies
  • Réduction de la charge de travail en laboratoire
  • Débit de filtration plus rapide grâce à la surface plus étendue
Principe
Sous vide
Forme physique
Code couleurs : Noir
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.