MXRJ2000HTL
Mobius® 2000 L Power MIX carrier w/ hoist, temp sensor, load cells
114 365,00 €
Date d'expédition estimée le23 juin 2025Détails
About This Item
114 365,00 €
Date d'expédition estimée le23 juin 2025Détails
Paramètres
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
Niveau de qualité
Hauteur
133.2 in. (3384 mm) , with hoist
81.7 in. (2100 mm) , without hoist
Largeur
1619.3 cm , 63.75 in.
Poids
953 kg