A propos de cet article
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
La pompe à vide compacte Milliflex Plus simplifie les étapes de filtration pendant les analyses afin d'accélérer le prélèvement des échantillons de contrôle qualité (QC).
Support et services
{HCompany} fournit un support technique et un ensemble complet de services pour vous aider à économiser vos ressources de QC et faciliter l'intégration de votre pompe à vide avec manomètre Milliflex dans vos analyses quotidiennes de routine. Nos équipes hautement expérimentées sont là pour vous assister.
Vous pouvez contacter votre interlocuteur commercial habituel.
Support et services
{HCompany} fournit un support technique et un ensemble complet de services pour vous aider à économiser vos ressources de QC et faciliter l'intégration de votre pompe à vide avec manomètre Milliflex
Vous pouvez contacter votre interlocuteur commercial habituel.
Application
Bière, eau en bouteille, produits cosmétiques, analyse de produits pharmaceutiques, tests de biocharge, analyse de la qualité de l'eau
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany