Accéder au contenu
MXPPLTVP1
Milliflex PLUS Pumps Validation Protocol
The Milliflex PLUS Pumps validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
JA.11
eCl@ss:
25169090
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Service Type: Validation Services
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany