MX1583C
Molecular Sieve, Type 3A
bead size 4-8 mesh
Synonyme(s) :
Molecular Sieve
About This Item
Code UNSPSC :
23201100
Produits recommandés
Forme
beads
Taille des billes
4-8 mesh
Couleur
tan
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
4-8 Mesh Beads
Application
4-8 Mesh Beads
for Drying
Remarque sur l'analyse
Color: Tan
Form: Beads
Identification (potassium): To pass test
Mesh size (4-8): 80% min
Form: Beads
Identification (potassium): To pass test
Mesh size (4-8): 80% min
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable