Principaux documents
MSNUPSD50
Millipore
Multiscreen HTS Filter Plate, Plasmid
Plasmid Plate
Synonyme(s) :
Montage Plasmid Miniprep
50 PKG
3 390,00 €
3 390,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Changer de vue
50 PKG
3 390,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.15
3 390,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Matériaux
polystyrene
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Paramètres
50-250 μL sample volume (per well)
Technique(s)
DNA purification: suitable
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Dimension de pores
pore sizeproprietary
Conditions d'expédition
ambient
Application
Research Category
Nucleic acid
Forme physique
Color Code: Clear
Autres remarques
Automation Compatible: Yes
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany